ENA448968086
Enamine
1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide
About This Item
mp
140-142
Iupac Name
1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H10N2O2/c1-8-3-4(6(7)10)2-5(8)9/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,10)
Clave InChI
XDNQKOAFGDBANV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207107
Melting Point
140-142
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207107
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)