MilliporeSigma
ENA413166560
Enamine
3-methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.17
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxybenzofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c1-12-10-7-4-2-3-5-8(7)13-9(10)6-11/h2-5H,1H3
Clave InChI
XBDZBBPLAYCOTH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141952
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141952
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)