ENA408615851
Enamine
2-(4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl)ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(4-methyl-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h2H,3-7,9H2,1H3
Clave InChI
OURDMWNUZXZQSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136477
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136477
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)