ENA394767633
Enamine
sodium 4-(methylcarbamoyl)butanoate
About This Item
Iupac Name
sodium 5-(methylamino)-5-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO3.Na/c1-7-5(8)3-2-4-6(9)10;/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
PFHOBHLFRQZURX-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129053
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129053
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)