MilliporeSigma
ENA387773139
Enamine
2-(1H-pyrrol-2-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.13
Número MDL:
mp
83-84
Iupac Name
1H-pyrrol-2-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c8-6(9)4-5-2-1-3-7-5/h1-3,7H,4H2,(H,8,9)
Clave InChI
GVUHUYQEAGMUNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91712
Melting Point
83-84
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91712
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)