ENA372573016
Enamine
2-(3-phenylpropyl)pyrrolidine
About This Item
Iupac Name
2-(3-phenylpropyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H19N/c1-2-6-12(7-3-1)8-4-9-13-10-5-11-14-13/h1-3,6-7,13-14H,4-5,8-11H2
Clave InChI
NDXMZQWEQVHWOO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112018
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)