MilliporeSigma
ENA371177965
Enamine
2-(3-methylcyclopentyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.2
Número MDL:
Iupac Name
(3-methylcyclopentyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-6-2-3-7(4-6)5-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
BXPUDAKSSKGBHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105711
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105711
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)