MilliporeSigma
ENA371177391
Enamine
2-chloro-1-methyl-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.06
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-methyl-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H4Cl2N2O2S/c1-8-3(11(6,9)10)2-7-4(8)5/h2H,1H3
Clave InChI
GIWODFAWCYMEFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105223
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105223
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)