MilliporeSigma
ENA370563741
Enamine
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.11
Número MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanol
Inchi Code
1S/C5H7F3O/c6-5(7,8)4(9)3-1-2-3/h3-4,9H,1-2H2
Clave InChI
PQHMFPNCDSFTAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93420
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)