ENA341295895
Enamine
2-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)butanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-3-7(8(11)12)10-6(2)4-5-9-10/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
KUVOMGRDUQKIEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92596
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92596
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)