ENA341295227
Enamine
4-(cyclohexylmethoxy)piperidine
About This Item
Iupac Name
4-(cyclohexylmethoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C12H23NO/c1-2-4-11(5-3-1)10-14-12-6-8-13-9-7-12/h11-13H,1-10H2
Clave InChI
YEYURFMTLRXGBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91743
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91743
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)