MilliporeSigma
ENA333558251
Enamine
1-amino-4-methylpentan-2-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.65
Número MDL:
Iupac Name
1-amino-4-methyl-2-pentanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15NO.ClH/c1-5(2)3-6(8)4-7;/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
SZBZLSXZOOFIHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82574
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82574
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)