MilliporeSigma
ENA332673065
Enamine
1-(morpholine-4-sulfonyl)piperidin-3-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.79
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-morpholinylsulfonyl)-3-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N3O3S.ClH/c10-9-2-1-3-12(8-9)16(13,14)11-4-6-15-7-5-11;/h9H,1-8,10H2;1H
Clave InChI
ZKEZYUHRFAYHMS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80589
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80589
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)