MilliporeSigma
ENA311760317
Enamine
methyl 3-amino-2-(4-methylphenyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.71
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-2-(4-methylphenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8-3-5-9(6-4-8)10(7-12)11(13)14-2;/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3;1H
Clave InChI
INBQXWPMPQETIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71955
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71955
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)