MilliporeSigma
ENA300791599
Enamine
1-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.13
Número MDL:
Iupac Name
1-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H12BrF3N2/c12-8-1-2-10(9(7-8)11(13,14)15)17-5-3-16-4-6-17/h1-2,7,16H,3-6H2
Clave InChI
PSWUXRIQDCPOBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67145
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67145
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)