MilliporeSigma
ENA296274851
Enamine
3-(thiophen-3-yl)aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.71
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-thienyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9NS.ClH/c11-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-12-7-9;/h1-7H,11H2;1H
Clave InChI
QSYGPAHBIIGMHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65200
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65200
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)