MilliporeSigma
ENA245487718
Enamine
5-butylimidazolidine-2,4-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Iupac Name
5-butyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-2-3-4-5-6(10)9-7(11)8-5/h10H,2-4H2,1H3,(H2,8,9,11)
Clave InChI
FRGSTKNINVAEQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55742
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55742
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)