ENA053247192
Enamine
3-[3-(benzyloxy)phenyl]-2-(thiophen-2-yl)prop-2-enoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
336.41
Iupac Name
(2E)-3-[3-(benzyloxy)phenyl]-2-(2-thienyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C20H16O3S/c21-20(22)18(19-10-5-11-24-19)13-16-8-4-9-17(12-16)23-14-15-6-2-1-3-7-15/h1-13H,14H2,(H,21,22)/b18-13-
Clave InChI
UFJARPROIBLYDR-AQTBWJFISA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13112
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13112
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)