MilliporeSigma
ENA024293946
Enamine
2-chloro-N-{[(2-chlorophenyl)carbamoyl]methyl}-N-methylacetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.13
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(2-chloroanilino)-2-oxoethyl]-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H12Cl2N2O2/c1-15(11(17)6-12)7-10(16)14-9-5-3-2-4-8(9)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,14,16)
Clave InChI
TYDBVPVIEUGZDM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07906
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07906
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)