Saltar al contenido
COMH93D65BFC
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(5-iodo-1,3-thiazol-2-yl)benzoate
Sinónimos:
methyl 4-(5-iodothiazol-2-yl)benzoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H8O2N1S1I1
Número CAS:
Peso molecular:
345.16
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H8INO2S/c1-15-11(14)8-4-2-7(3-5-8)10-13-6-9(12)16-10/h2-6H,1H3
Inchi Key
BAVRZQULDHRSHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)