MilliporeSigma
COMH93D5DA70
Combi-Blocks, Inc.
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Sinónimos:
1-dodecyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C18H31O4N3S2F6
Número CAS:
Peso molecular:
531.58
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C16H31N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h14-16H,3-13H2,1-2H3;/q+1;-1
Inchi Key
RJCNRVFKCLDBEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)