Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C9H12O5/c1-6(10)13-8-3-4-12-5-9(8)14-7(2)11/h3-4,8-9H,5H2,1-2H3/t8-,9+/m1/s1
Inchi Key
OWKCFBYWQGPLSJ-BDAKNGLRSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?