MilliporeSigma
COMH4211A990
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Amino-2-methoxy-phenyl)-2-morpholin-4-yl-acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.31
Número MDL:
Iupac Name
N-(5-amino-2-methoxyphenyl)-2-(4-morpholinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H19N3O3/c1-18-12-3-2-10(14)8-11(12)15-13(17)9-16-4-6-19-7-5-16/h2-3,8H,4-7,9,14H2,1H3,(H,15,17)
Clave InChI
MNFRBLGBBIMAOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0412
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0412
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)