MilliporeSigma
COMH042391AE
Combi-Blocks, Inc.
[(5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)methyl]amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.61
Número MDL:
Iupac Name
(5-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)11-8(4-10)12-7/h1-3H,4,10H2
Clave InChI
JNUWJMBBBWTDGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8548
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8548
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)