MilliporeSigma
COMH04236BF4
Combi-Blocks, Inc.
2-Quinolin-8-yl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
Sinónimos:
2-(8-quinolinyl)-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C17H11O2N3
Número CAS:
Peso molecular:
289.29
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C17H11N3O2/c21-16-12-7-1-2-8-13(12)17(22)20(19-16)14-9-3-5-11-6-4-10-18-15(11)14/h1-10H,(H,19,21)
Inchi Key
MYXBMYBGVJKMLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)