Merck
COMH042341B8
Combi-Blocks, Inc.
Mg(ii) meso-tetraphenylporphine hydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
655.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
magnesium 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin-21,23-diide hydrate
Inchi Code
1S/C44H28N4.Mg.H2O/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;;1H2/q-2;+2;/b41-33-,41-34?,42-35-,42-37?,43-36-,43-38?,44-39-,44-40?;;
Clave InChI
VTAVIQZTEKZUJO-PTJHDCLZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-1893
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-1893
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)