COM497511163
Combi-Blocks, Inc.
(R)-tert-Butyl 2-amino-4-methylpentanoate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (2R)-2-amino-4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C10H21NO2/c1-7(2)6-8(11)9(12)13-10(3,4)5/h7-8H,6,11H2,1-5H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
HBEJJYHFTZDAHZ-MRVPVSSYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-0550
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-0550
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)