COM490024741
Combi-Blocks, Inc.
3-butoxy-5-chlorophenol
About This Item
Iupac Name
3-butoxy-5-chlorophenol
Inchi Code
1S/C10H13ClO2/c1-2-3-4-13-10-6-8(11)5-9(12)7-10/h5-7,12H,2-4H2,1H3
Clave InChI
UCPUYHJJSUWKII-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6952
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6952
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)