MilliporeSigma
COM448658353
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-chloromethylbenzofuran
Sinónimos:
5-bromo-2-(chloromethyl)-1-benzofuran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H6O1Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
245.5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H6BrClO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9/h1-4H,5H2
Inchi Key
IGVKTJSZEQNSNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-chloromethylbenzofuran
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)