MilliporeSigma
COM448640348
Combi-Blocks, Inc.
3-Oxo-3-(6'-methoxylcarbonylpyridin-2-yl)propanenitrile
Sinónimos:
methyl 6-(cyanoacetyl)-2-pyridinecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H8O3N2
Número CAS:
Peso molecular:
204.19
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-4-2-3-7(12-8)9(13)5-6-11/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
MKVNIIBUDQRNHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)