COM448633873
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-2-(N,N-diethylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
Iupac Name
N-[2-chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-N-ethylethanamine
Inchi Code
1S/C17H27BClNO2/c1-7-20(8-2)12-13-14(10-9-11-15(13)19)18-21-16(3,4)17(5,6)22-18/h9-11H,7-8,12H2,1-6H3
Clave InChI
IMTUNIYOSPVFSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4246
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4246
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)