MilliporeSigma
COM448614938
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-2-methoxy-6-methylpyridine-3-boronic acid
Sinónimos:
(5-chloro-2-methoxy-6-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H9O3N1Cl1B1
Número CAS:
Peso molecular:
201.42
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H9BClNO3/c1-4-6(9)3-5(8(11)12)7(10-4)13-2/h3,11-12H,1-2H3
Inchi Key
CYQRZZIAQDQBHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Freezer
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)