MilliporeSigma
C12H316CE6CA
Chemcia Scientific, LLC
2-Hydroxy-nicotinonitrile hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.02
Número MDL:
Iupac Name
2-hydroxynicotinonitrile hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H4N2O.BrH/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9;/h1-3H,(H,8,9);1H
Clave InChI
MDSVUBUAJQPWFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Salt Data
HBr
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1940
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1940
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)