MilliporeSigma
CH4424851164
ChemBridge Corporation
[(5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.13
Número MDL:
Iupac Name
(5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-7-3-2-4-9-11-8(5-10)6-12(7)9;;/h2-4,6H,5,10H2,1H3;2*1H
Clave InChI
VVRURJRRUBAZMO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101531
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101531_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)