MilliporeSigma
CH4424846852
ChemBridge Corporation
2-(isobutylamino)ethanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.65
Número MDL:
Iupac Name
2-(isobutylamino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15NO.ClH/c1-6(2)5-7-3-4-8;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
IKCSKYBVDGOHFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029069
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029069_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)