CH4182075629
ChemBridge Corporation
2-[(3-methoxyphenyl)amino]butanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-(3-methoxyanilino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-3-10(11(13)14)12-8-5-4-6-9(7-8)15-2/h4-7,10,12H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
NSMXPZXYOOPULG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024730
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024730_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)