MilliporeSigma
CH4102152355
ChemBridge Corporation
4-bromo-N-propylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-propylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-2-7-12-10(13)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
HFHYZJDMVOCWSV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5346660
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5346660_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)