CH4102150008
ChemBridge Corporation
5-oxo-1-(pyridin-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-oxo-1-(3-pyridinylmethyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10-4-9(11(15)16)7-13(10)6-8-2-1-3-12-5-8/h1-3,5,9H,4,6-7H2,(H,15,16)
Clave InChI
DJSGKVZNGKWZRT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009730
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009730_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)