MilliporeSigma
NMID686C
(±)-Ketamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
274.19
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
Clave InChI
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)