Documentos clave
NMID1009
2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine (2C-D) hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
231.72
Código UNSPSC:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-6-11(14-3)9(4-5-12)7-10(8)13-2;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
Clave InChI
UIPCUUZBUOLEMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)