MilliporeSigma
B-049
Supelco
(R)-(-)-Bromo-DragonFLY hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12BrNO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
330.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrC1=C2C(OC=C2)=C(C[C@@H](C)N)C3=C1OC=C3.Cl
InChI
1S/C13H12BrNO2.ClH/c1-7(15)6-10-8-2-4-17-13(8)11(14)9-3-5-16-12(9)10;/h2-5,7H,6,15H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
Clave InChI
YDIDKNSMQNPNFC-OGFXRTJISA-N
Descripción general
Bromo-DragonFLY is an analog of the 2C amine family that also includes 2C-B, 2C-I, and 2C-E. This designer drug is an extremely potent hallucinogen with duration of action much longer than LSD. Toxicity of Bromo-DragonFLY appears to be fairly high for humans when taken in larger doses.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)