Saltar al contenido
MilliporeSigma
0117837000
Blickman
Blickman Howard Instrument Table
72"W x 34"H x 24"D w/Shelf
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
About This Item
PDF Icon
Shipped & Sold By Blickman
A Trusted Marketplace Seller
PDF Icon
Have a question?
manufacturer/tradename
Blickman
General description
Blickman's Howard instrument table offers complete 18-gauge and 16-gauge, 304 stainless steel construction. Lightweight, yet extremely durable. Sanitary closed top helps prevent bacterial build-up. Sealed reinforcing channels provide rigidity. All tables are 34” tall and travel on 3” casters. 16” clearance between shelves. Three-sided guardrail and drawer options are available. A wide range of surface area sizes available to suit your needs.
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos