LM1003
Avanti
21:0-22:6 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1003, methanol solution
Sinónimos:
1-heneicosanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM1003-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1003
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C51H90NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)60-49(48-59-61(55,56)58-46-45-52(3,4)5)47-57-50(53)43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,26,28,32,34,38,40,49H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23
Clave InChI
MBNMYHRROGWUAS-AWYUTHGESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)