890700C
Avanti
12:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890700C
Sinónimos:
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (890700C-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890700C
concentración
10 mg/mL (890700C-10mg)
tipo de lípido
cationic lipids
transfection
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
Descripción general
Aplicación
- for use in lipoplex
- to study its effect on transfection of human umbilical artery endothelial cells (HUAEC)
- in liposome preparation
- in lipid mixtures to study its cubic phases of formation, stability and phase transitions
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)