880170P
Avanti
C8 PEG2000 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880170P, powder
Sinónimos:
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)2000]}
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (880170P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880170P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COC(CCC(OOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O.C=C
InChI
1S/C119H233NO51.C2H4/c1-4-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-116(121)115(120-117(122)23-21-18-9-7-5-2)114-169-118(123)24-25-119(124)171-170-113-112-168-111-110-167-109-108-166-107-106-165-105-104-164-103-102-163-101-100-162-99-98-161-97-96-160-95-94-159
Clave InChI
QXQSNNJSIRCDPD-OTOABLIDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)