878114P
Avanti
C18-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878114P, powder
Sinónimos:
1-O-octadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (878114P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 878114P
tipo de lípido
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C28H58NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-33-25-28(36-27(2)30)26-35-37(31,32)34-24-22-29(3,4)5/h28H,6-26H2,1-5H3/t28-/m1/s1
Clave InChI
ZXCIEWBDUAPBJF-MUUNZHRXSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)