870012C
Avanti
18:1 MPB PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870012C
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidophenyl)butyramide] (sodium salt)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (870012C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870012C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870012C
concentración
10 mg/mL (870012C-25mg)
25 mg/mL (870012C-200mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=O)C2=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C55H89N2O11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-54(61)65-46-50(68-55(62)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)47-67-69(63,64)66-45-44-56-51(58)35-33-34-48-38-40-49(41-39-48)57-52(59)42-43-53(57)60;/h17-20,38-43,50H,3-16,21-37,44-47H2,1-2H3,(H,56,58)(H,63,64);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t50-;/m1./s1
Clave InChI
IILKDCDPRGFBSN-VCRVZWGWSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)