860854P
Avanti
C24:0 Galactosyl(β)ceramide(d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand (860854P), powder
Sinónimos:
D-galactosyl-β-1,1’-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
Productos recomendados
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860854P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand (860854P)
lipid type
deuterated lipids
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H93NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/b37-35+/t41-
InChI key
POQRWMRXUOPCLD-HIIAJUEOSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)