860691P
Avanti
C24:1 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860691P, powder
Sinónimos:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base)
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860691P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860691P
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
Storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C42H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,27,29,35,37,40-41,44-45H,3-16,19-26,28,30-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,29-27-,37-35+/t40-,41+/m0
Inchi Key
RWMLFFULUMHLPQ-WGCGRUQKSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)