MilliporeSigma
860523P
Avanti
C24 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860523P, powder
Sinónimos:
N-lignoceroyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H89N2O6P
Número de CAS:
Peso molecular:
749.14
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860523P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860523P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H86NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(45)43-40(39-49-50(46,47)48)41(44)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2;/h40-41,44H,3-39H2,1-2H3,(H,43,45)(H2,46,47,48);1H3/t40-,41+;/m0./s1
Clave InChI
RWGVFKRSCGIIDQ-AFTKPYPUSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860523P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)